Learn More
4-Trifluormethylbenzoesäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417437 1 g 1 Gramm
15427437 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34480.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25753-16-6 | C16H8F6O3 | 362.227 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25753-16-6
Summenformel C16H8F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.227
MDL-Nummer MFCD00671577
InChI-Schlüssel FNAWJOBKLWLHTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl benzoic anhydride, tfba, 4-trifluoromethylbenzoic anhydride, 4-trifluoromethyl benzoyl 4-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid,4-trifluoromethyl-, anhydride with 4-trifluoromethyl benzoic acid, acmc-1cg53, p-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, bis 4-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, anhydride
PubChem CID 2760733
IUPAC-Name [4-(trifluoromethyl)benzoyl]4-(trifluoromethyl)benzoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 362.23
Reinheit (%) 97%