Learn More
4-(Trifluormethylsulfony)phenylessigsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473130
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10473130 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10473130 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00238DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid
CAS 1099597-82-6
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7F3O4S
Menge 1 g
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid
InChI-Schlüssel FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Molekulargewicht (g/mol) 268.21
PubChem CID 40427164
Formelmasse 268.21
Reinheit (%) 97%