Learn More
4-(Trifluormethylsulfonyl)Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475007 1 g 1 Gramm
15485007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32295.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1099597-82-6 | C9H7F3O4S | 268.206 g/mol
4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid, is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(trifluormethylsulfonyl)phenylessigsäure, wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1099597-82-6
Summenformel C9H7F3O4S
Molekulargewicht (g/mol) 268.206
MDL-Nummer MFCD04973012
InChI-Schlüssel FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid
PubChem CID 40427164
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethylsulfonyl)phenyl]essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formelmasse 268.21
Reinheit (%) 98%