Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10129282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10129282 1 g Glasflasche 1 Gramm
10732284 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129282 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 372-16-7
Summenformel C7H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00040926
InChI-Schlüssel OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
IUPAC-Name 4-[(Trifluormethyl)sulfanyl]anilin
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3510g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Liquid