Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10732284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10732284 5 g Glasflasche 5 Gramm
10129282 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732284 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 371940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 372-16-7
Summenformel C7H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00040926
InChI-Schlüssel OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
IUPAC-Name 4-[(Trifluormethyl)sulfanyl]anilin
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3510g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) ≥94%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.