Learn More
4-(Trifluormethylthio)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352877 1 g 1 Gramm
11362877 5 g -
11372877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11352877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16067.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-16-7
Summenformel C7H6F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 193.19
MDL-Nummer MFCD00040926
InChI-Schlüssel OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Dichte 1.344
Siedepunkt 103°C (11 mmHg)
Flammpunkt 106°C (222°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.528
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 2208859
IUPAC-Name 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
Formelmasse 193.19
Reinheit (%) 98%