Learn More
4-(Trifluormethylthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430621 25 g 25 Gramm
11410621 1 g 1 Gramm
11420621 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430621 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20104.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 330-17-6
Summenformel C8H5F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.181
MDL-Nummer MFCD00040906
InChI-Schlüssel UMOGQQWVQUQTQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzoic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl thio benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl-benzoic acid, 4-trifluoromethylsulfanyl benzoic acid, 4-trifluoromethyl-mercapto-benzoic acid, pubchem13674, acmc-209hxv, 4-trifluoromethylthiobenzoic acid
PubChem CID 2777858
IUPAC-Name 4-(trifluormethylsulfanyl)benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)SC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 159°C to 162°C
Menge 25 g
Beilstein 2693449
Formelmasse 222.18
Reinheit (%) 97%