Learn More
4-(Trifluormethylthio)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047425
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314076 250 mg 250 Milligramm
11394066 1 g 1 Gramm
11304076 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11314076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19205.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21101-63-3
Summenformel C8H6BrF3S
Molekulargewicht (g/mol) 271.095
MDL-Nummer MFCD00129189
InChI-Schlüssel VAYGJBCOCRVROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzyl bromide, 4-bromomethyl phenyl trifluoromethyl sulfane, 4-trifluoromethylthio benzylbromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethyl thio, 1-bromomethyl-4-trifluoromethylsulfanyl-benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethylsulfanyl benzene, acmc-1coe0, 4-trifluoromethylthiobenzyl bromide, 4 trifluoromethylthio benzyl bromide
PubChem CID 2777882
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4-(trifluormethylsulfanyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)SC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Siedepunkt 115°C to 118°C (13 mmHg)
Geruch Pungent
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2209970
Formelmasse 271.1
Reinheit (%) 97%