Learn More
4-(Trifluormethylthio)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15434117 5 g 5 Gramm
15424117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31515.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128273-56-3 | Molecular Formula: C8H8F3NS | Molecular Weight: 207.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128273-56-3
Summenformel C8H8F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 207.214
MDL-Nummer MFCD00190129
InChI-Schlüssel LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio benzylamine, 4-trifluoromethyl thio phenyl methanamine, 4-trifluoromethylsulfanyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl thio phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl methanamine, acmc-1chvc, rarechem al bw 0450, 4-trifluomethylthio benzylamine
PubChem CID 2777875
IUPAC-Name [4-(trifluoromethylsulfanyl)phenyl]methanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)SC(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Dichte 1.31
Siedepunkt 224°C to 225°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.504
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 207.21
Reinheit (%) 95%