Learn More
4-(Trifluormethylthio)phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490119
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490119 1 g 1 Gramm
15410129 250 mg 250 Milligramm
15400129 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490119 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63432.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 243977-23-3 | C9H7F3O2S | 236.208 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 243977-23-3
Summenformel C9H7F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 236.208
MDL-Nummer MFCD00236351
InChI-Schlüssel BFDKCZMYQOSTJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethylthio phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl thio phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-trifluoromethylthio phenyl acetic acid, 4-trifluoromethyl sulfanyl phenyl acetic acid, pubchem7296, acmc-1chv0
PubChem CID 2777902
IUPAC-Name 2-[4-(trifluormethylsulfanyl)phenyl]essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)SC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Menge 1 g
Formelmasse 236.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest