Learn More
4-Tritylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11352356 25 g 25 Gramm
11342356 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06073.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 978-86-9 | C25H20O | 336.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 978-86-9
Summenformel C25H20O
Molekulargewicht (g/mol) 336.43
MDL-Nummer MFCD00002364
InChI-Schlüssel NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-triphenylmethylphenol, 4-triphenylmethyl phenol, p-tritylphenol, p-triphenylmethylphenol, phenol, 4-triphenylmethyl, p-cresol, .alpha.,.alpha.,.alpha.-triphenyl, 4-Tritylphenol, p-triphenylmethyl phenol, 4-tri phenyl methyl phenol, phenol,4-triphenylmethyl
PubChem CID 70422
IUPAC-Name 4-Tritylphenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Tritylphenol
Schmelzpunkt 276°C to 286°C
Menge 25 g
Beilstein 2290531
Formelmasse 336.43
Reinheit (%) 98%