Learn More
4-Vinylbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468983
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11468983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1075-49-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
It is used as a metabolite of 1,4-diethenylbenzene. It is also an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Metabolit von 1,4-Diethenylbenzol verwendet. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan und Methanol
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1075-49-6
Summenformel C9H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 148.161
MDL-Nummer MFCD00002569
InChI-Schlüssel IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzoic acid, p-vinylbenzoic acid, 4-carboxystyrene, benzoic acid, 4-ethenyl, styrene-4-carboxylic acid, 4-vinyl-benzoic acid, p-vinyl benzoic acid, 4-vinyl benzoic acid, para-vinyl benzoic acid, pubchem12624
PubChem CID 14098
IUPAC-Name 4-ethenylbenzoesäure
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzoic acid
Schmelzpunkt ∼142°C
Dichte 1.3
Menge 1 g
Beilstein 2041130
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane and methanol
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylbenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Vinylbenzoic acid