Learn More
4-Vinylbenzylchlorid, 90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10770682 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10770682
Marke: Thermo Scientific Acros 422521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1592-20-7 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-20-7
Summenformel C9H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 152.62
MDL-Nummer MFCD00051362
InChI-Schlüssel ZRZHXNCATOYMJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-vinylbenzene, 4-chloromethylstyrene, 4-vinylbenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-ethenyl, 1-chloromethyl-4-ethenylbenzene, 4-chloromethyl styrene, p-vinylbenzyl chloride, unii-cjl4oj6bs0, cjl4oj6bs0
PubChem CID 74126
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Ethenylbenzol
SMILES ClCC1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylbenzyl chloride
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0800g/mL
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHC6H4CH2Cl
Brechungsindex 1.5731 to 1.5751
Menge 100 g
Relative Dichte 1.08
Stabilisator about 500ppm 4-tert-Butylcatechol, about 500ppm Nitrocresol + Nitrophenol
Formelmasse 152.62
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit