Learn More
4-Vinylphenol, 95 %, 10 % Lösung in Propylenglycol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11904671
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2628-17-3, 57-55-6
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.16
InChI-Schlüssel FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC-Name 4-Ethenylphenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylphenol
CAS Min. % 89.0, 9.0
CAS Max. % 91.0, 11.0
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.0390g/mL
Siedepunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 9 to 15% (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4420 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.039
Formelmasse 120.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Vinylphenol, 10% solution in propylene glycol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.