Learn More
4-Vinylphenol, min. 10 % in Propylenglycol gelöst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333066
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11333066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10902.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2628-17-3 | C8H8O | 120.151 g/mol
4-Vinylphenol acts as a monomer and used in the preparation of poly-4-vinylphenol polymer, which is used in electronics as a dielectric layer in organic transistors in organic thin-film-transistor liquid-crystal displays (TFT LCD). It is a phenolic compound and presents in wine and beer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylphenol fungiert als Monomer und wird bei der Herstellung von Poly-4-vinylphenolpolymer verwendet, das in der Elektronik als dielektrische Schicht in organischen Transistoren und in organischen Flüssigkristallanzeigen mit Dünnschichttransistor-Ansteuerung (TFT-LCD) verwendet wird. Es handelt sich dabei um eine in Wein und Bier vorkommende Phenolverbindung.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Feuchtigkeits- und hitzeempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2628-17-3
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00017593
InChI-Schlüssel FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-vinylphenol, 4-hydroxystyrene, p-vinylphenol, p-hydroxystyrene, phenol, 4-ethenyl, 4-vinylphenol, 10 wt.% in propylene glycol, phenol, p-vinyl, unii-oa7v1sm8yl, fema no. 3739, poly 4-hydroxystyrene
PubChem CID 62453
ChEBI CHEBI:1883
IUPAC-Name 4-Ethenylphenol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Vinylphenol
Dichte 1.04
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
Beilstein 506844
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 120.15
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≥10 % Lösung in Propylenglycol