Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ISO-Zertifikat
Marke: RETSCH 60.166.000600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.60000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
65mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
400mm | |
600 μm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 450 |