Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Marke: RETSCH 60.167.000998
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.00000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
65mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
400mm | |
230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh, 5/16 in., 5/8 in., 1,1/4 in. | |
ASTM E 11 | |
Schüttler AS 450 |