Learn More
Schneider Gerd™ Mikro-Doppelspatel aus 4301 Edelstahl
Dieser Spatel eignet sich für eine Reihe von Anwendungen. Schneider Gerd™ Doppelendige Mikrospatel aus 4301 Edelstahl sind ideal für eine Vielzahl von Verbindungen.
Marke: Schneider Gerd™ 351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mikrospatel aus Edelstahl
- Ideal zum Arbeiten mit Pulvern, zum Rühren und Mischen
- Perfekt für winzige Mengen an Chemikalien
Spezifikation
1 Packungen | |
5 mm | |
Edelstahl (4301) |
Mikrodoppelspatel | |
5 x 40 mm | |
130 mm |