Learn More
Cytiva HyCell™ TransFx™ H-Medium
Marke: Cytiva SH30939.02
96.61 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21885" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
HyCell TransFx-H-Medien für die transiente Transfektion von HEK293-Zellen und Herstellung einer Vielzahl von rekombinanten Proteinen, die unter cGMP in ISO-konformen Anlagen hergestellt werden.
Leistungsmerkmale:
- Definierte Hydrolysat-freie ADCF-Zellkulturmedienformulierung
- Unterstützt die transiente Transfektion und das Wachstum mehrerer HEK293-Zelllinien
- Unterstützt die transiente Expression einer Vielzahl von rekombinanten Proteinen
- Gleiche Medien für die transiente Transfektion und Produktion
- Entwickelt mithilfe unseres Metabolic Pathway-Designprozess für eine hohe Transfektionseffizienz, hohe Ausbeute lebensfähiger Zellen und rekombinante Proteinproduktion
- Rückverfolgbarkeit von Komponenten
- Hergestellt gemäß cGMP in einer nach ISO zertifizierten Anlage
Bestellinformation
Erhältlich flüssig in 1-l-Flaschen, BioProcess Containern mit einem Volumen von 5 bis 500 l oder in kundenspezifischen Verpackungen. Die Medien sind auch als Pulver in Packungsgrößen von 5 bis 1,000 l für Bioprozessproduktionsanwendungen erhältlich.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
HyCell TransFx-H Flüssigmedium - 1000 ml | |
1000 mL |
Flüssigkeit | |
0,2 μm steril gefiltert |