Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1000 ml, 32 oz.
500 ml, 16 oz.
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von ISP Typ III entspricht
- Die 4 l-Flasche wird mit einem Kannengriff geliefert
Spezifikation
Fassungsvermögen | 500 ml, 16 oz. |
Verschlussauskleidung | Polyethylen |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Verschlussgröße | 28-400 mm, Stücke |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Durchmesser (metrisch) | 76 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 6,7 in. |
Höhe (metrisch) | 170 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 16 oz. |