Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-017AW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung zur maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optionales silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder OH-interagierender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp-Karussell mit 48 Positionen)
Spezifikation
Black | |
Amber | |
No | |
Red PTFE/White Silicone | |
Polybag | |
Polypropylene | |
45 mm | |
13-425 | |
13-425 mm |
15 mm | |
Glass, PTFE, Silicone | |
4 mL | |
Vial: C4015-2W, Closure: C4015-75A | |
4 mL | |
Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole, Patched | |
Assembled Screw Top Vial Convenience Kit | |
Yes |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.