Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-21AW
31.46 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58000kg
Beschreibung
Diese 4 ml (13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt.- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Nein | |
Weißes hochreines PTFE 0,01 in. | |
Tablett | |
Polypropylen | |
45 mm | |
13-425 | |
13/425 mm |
15 mm | |
Glas, PTFE | |
4 ml | |
Fläschchen: C4015-11W, Verschluss: C4015-1A/C4015-10 | |
4 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung, mit Beschriftungsfeld) | |
Schraubverschluss-Fläschchenkit | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.