Learn More
(4R)-(+)-4-Isopropyl-2-Oxazolidinon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313566
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11313566 1 g 1 Gramm
11323566 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 11313566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14518.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95530-58-8
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00075172
InChI-Schlüssel YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC-Name (4R)-4-Propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Beilstein 5376658
Menge 1 g
Formelmasse 129.16
Optische Drehung +17° (c=6 in Ethanol)
Reinheit (%) ≥98%