Learn More
(4R)-(+)-4-Isopropyl-2-Oxazolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581734 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10581734 25 g Glasflasche 25 Gramm
10470252 1 g Glasflasche 1 Gramm
10653742 5 g Glasflasche 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10581734
Marke: Thermo Scientific Acros 297850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95530-58-8 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95530-58-8
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
MDL-Nummer MFCD00075172
InChI-Schlüssel YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Synonym r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
IUPAC-Name (4R)-4-Propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-on
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Spezifischer Drehzustand −18° (20°C c=1,ethanol)
Menge 25 g
Formelmasse 129.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver