Learn More
5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-Imidazol, TRC
Artikelnummer. 30138167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138167 500 mg 500 Milligramm
30134762 1 g 1 Gramm
30011241 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138167 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD476965500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1021949-47-2
Summenformel C13H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
Synonym Vinyl Medetomidine
SMILES CC1=C(C)C(=CC=C1)C(=C)C2=CN=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethenyl]-1H-imidazole
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2/c1-9-5-4-6-12(10(9)2)11(3)13-7-14-8-15-13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Formelmasse 198.1157