Learn More
5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid |
| CAS | 1077-28-7 |
| Summenformel | C8H14O2S2 |
| MDL-Nummer | MFCD00005474 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | C(C1CCSS1)CCCC(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 206.33 |
| Reinheit (%) | 97% |