Learn More
MedChemExpress 5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Molekulargewicht | 522.63 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 218916-52-0 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.85% |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (191.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Euphorbia factor L3 |
| Menge | 10 mg |