Learn More
5-(2-Aminoethylamino)-1-Naphthalensulfonsäure-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044460
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11382556
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06555.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100900-07-0
Summenformel C12H13N2NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 288.297
MDL-Nummer MFCD00051474
InChI-Schlüssel HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
PubChem CID 4116252
IUPAC-Name Natrium;5-(2-aminoethylamino)naphthalin-1-sulfonat
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Beilstein 4283850
Formelmasse 288.3
Reinheit (%) 97%