Learn More
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 127264-14-6 |
| Summenformel | C10H11BrO |
| MDL-Nummer | MFCD06797641 |
| Menge | 10 g |
| SMILES | BrCCC1=CC=C(OCC2)C2=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 227.10 |
| Reinheit (%) | 98% |