Learn More
5-(2-Bromphenyl)-1-methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-Pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10031974 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387534 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62110DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-89-4
Summenformel C11H8BrF3N2
Molekulargewicht (g/mol) 305.098
MDL-Nummer MFCD09817512
InChI-Schlüssel UKDUPCWWWMHDRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-2-bromophenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole
PubChem CID 24229660
IUPAC-Name 5-(2-Bromphenyl)-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Bromophenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 305.1
Reinheit (%) 97%