Learn More
5-[2-Chlor-4-(Trifluormethyl)phenyl]-2-Furaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10365392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10365392 1 g 1 Gramm
10417564 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10365392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW06174DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-04-9
Summenformel C12H6ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 274.623
MDL-Nummer MFCD01571128
InChI-Schlüssel SAEPEPVLSICNRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl-2-furaldehyde, 5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-chloro-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 2781786
IUPAC-Name 5-[2-Chlor-4-(trifluormethyl)phenyl]furan-2-carbaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C2=CC=C(O2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 274.62
Reinheit (%) 95%