Learn More
5-[2-Chlor-4-(Trifluormethyl)phenyl]-2-Furaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 274.62 |
| Reinheit (%) | 95% |