Learn More
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7047451
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11334136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19259.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50907-19-2
Summenformel C7H5FN4
Molekulargewicht (g/mol) 164.143
MDL-Nummer MFCD00798373
InChI-Schlüssel ZRFGTMYIGSTCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-fluorophenyl-1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl tetrazole, 5-2-fluorophenyl-2h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl, acmc-20am9w, 2-fluorophenyl tetrazole, maybridge1_000232, 5-2-fluorophenyl-1h-tetraazole, 5-2-fluoro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 596275
IUPAC-Name 5-(2-Fluorphenyl)-2H-tetrazol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=NNN=N2)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt 157°C to 159°C
Menge 250 mg
Beilstein 1105868
Formelmasse 164.14
Reinheit (%) 95%