Learn More
[5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [5-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]methanol |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 178.19 |
Reinheit (%) | 95% |