Learn More
5-(2-Furyl)-isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(2-Furyl)isoxazole |
Siedepunkt | 41°C to 43°C (0.23 mmHg) |
Brechungsindex | 1.556 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 135.12 |
Reinheit (%) | 95% |