Learn More
5-[2-Methyl-3-(Trifluormethyl)-1H-2lambda∼5 ∼-Pyrazol-5-yl]-2-Thiophenecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10022314
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbonsäure
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
5-[1-Methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]thiophen-2-carbonsäure
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Chemischer Name oder Material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 276.24
Reinheit (%) 97%