Learn More
[5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [5-(2-Thienyl)-3-isoxazolyl]methanol |
CAS | 194491-44-6 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C8H7NO2S |
MDL-Nummer | MFCD03086162 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 5-2-thienyl-3-isoxazolyl methanol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol, 5-thiophen-2-yl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol,5-2-thienyl, 5-thiophen-2-ylisoxazol-3-yl methanol, 3mq, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methanol, 5-2-thienyl isoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-thiophen-2-yl isoxazol-3-yl methanol . |