Learn More
5,3',4'-Trihydroxyflavon (>85 %), TRC
Product Code. 30457111
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
200 mg
Unit Size:
200 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30457111 25 mg 25 Milligramm
30450024 50 mg 50 Milligramm
30453631 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30457111 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT89668525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19852-25-6
Summenformel C15H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
IUPAC-Name 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-Hydroxychromen-4-Eins
SMILES Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cccc3O2
Specifications
Chemischer Name oder Material 5,3',4'-Trihydroxyflavone
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-5-4-8(6-11(9)18)14-7-12(19)15-10(17)2-1-3-13(15)20-14/h1-7,16-18H
Formelmasse 270.0528