Learn More
5-(3-Bromphenyl)isoxazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10526133 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10526133 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC20510DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(3-Bromophenyl)isoxazole
CAS 7064-33-7
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C31H38N4O4S2
MDL-Nummer MFCD02183531
Menge 1 g
Synonym 5-3-bromophenyl isoxazole, 5-3-bromophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-3-bromophenyl, zlchem 1341, acmc-209ofi
InChI-Schlüssel ALUPLTWVMIXEQH-DICXZTSXNA-N
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)C2=O)=C1N1CC(C)CC(C)C1
IUPAC-Name 5-(3-Bromphenyl)-1,2-oxazol
Molekulargewicht (g/mol) 594.79
PubChem CID 2735607
Formelmasse 224.06
Reinheit (%) 95%