Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-Dihydro-5H-Dibenzo[a,d]Cyclohepten-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30137296
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137296 1 g 1 Gramm
30008778 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137296 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4707701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159-03-1
Summenformel C20 H25 N O
Molekulargewicht (g/mol) 295.42
Synonym 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)Propyl]-5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]Annulen-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
Formelmasse 295.1936
Reinheit (%) >95%