Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, TRC
Artikelnummer. 30382277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382277 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382277 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD470770250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol
CAS 1159-03-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C20 H25 N O
Menge 250 mg
Synonym 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, Nortriptyline Hydrochloride Imp. D (EP), Amitriptyline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C20H25NO/c1-21(2)15-7-14-20(22)18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11,22H,7,12-15H2,1-2H3
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol
Molekulargewicht (g/mol) 295.42
Formelmasse 295.1936
Reinheit (%) >95