Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyliden]dibenzosuberan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480457 25 g 25 Gramm
15490457 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15480457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65596.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein trizyklischer Serotonin-Wiederaufnahmehinhibitor
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 549-18-8
Summenformel C20H24ClN
Molekulargewicht (g/mol) 313.869
MDL-Nummer MFCD00012537
InChI-Schlüssel KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
PubChem CID 11065
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenz[2,1-b
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C to 197°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,487
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.