Learn More
5-[4-(Brommethyl)phenyl]-3-methyl-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 253.1 |
| Reinheit (%) | 95% |