Learn More
5-(4-Bromphenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7046601
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11388186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15181.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50907-23-8
Summenformel C7H5BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 225.049
MDL-Nummer MFCD00991874
InChI-Schlüssel YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl-1h-tetrazole, 5-4-bromo-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, acmc-20aiyk
PubChem CID 766141
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-2H-tetrazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt ∽268°C (decomposition)
Menge 250 mg
Beilstein 141235
Formelmasse 225.05
Reinheit (%) 97%