Learn More
5-(4 -Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-imidazole-2-thiol |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 224.71 |