Learn More
5-(4-fluorophenyl)Cyclohexan-1,3-dione, 95 %, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 206.21 |
| Reinheit (%) | 95% |