Learn More
5-(4-Iodphenyl)Isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10141062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10141062 250 mg 250 Milligramm
10782463 1 g 1 Gramm
10381945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10141062 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC12911CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 160377-48-0
Summenformel C9H6INO
Molekulargewicht (g/mol) 271.057
MDL-Nummer MFCD02681898
InChI-Schlüssel TYNWYXFACGRXMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-iodophenyl isoxazole, 5-4-iodophenyl-1,2-oxazole, isoxazole,5-4-iodophenyl
PubChem CID 2776370
IUPAC-Name 5-(4-iodphenyl)-1,2-oxazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=NO2)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Iodophenyl)isoxazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 271.05
Reinheit (%) 97%