Learn More
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-Tetrahydro-2-Naphthalenecarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10066012
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10066012 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10680135 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10066012
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC27101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 103031-30-7
Summenformel C15H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 232.323
MDL-Nummer MFCD04115382
InChI-Schlüssel KSEZYZSBKCPEKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenecarboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, 2-naphthalenecarboxylicacid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl, acmc-1c8hs, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthoic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylicacid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalene-2-carboxylic acid
PubChem CID 227638
IUPAC-Name 5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-Dihydronaphthalin-2-Carbonsäure
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 232.32
Reinheit (%) 97%