Learn More
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-Tetrahydro-2-Naphthalensulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10484183
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10484183 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10671865 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484183 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC27103CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 132392-26-8
Summenformel C14H19ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 286.814
MDL-Nummer MFCD04115384
InChI-Schlüssel BEAYCJSJSMOLFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-sulfonyl chloride, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2795467
IUPAC-Name 5,5,8,8-Tetramethyl-6,7-Dihydronaphthalin-2-Sulfonylchlorid
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl)(C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 286.82
Reinheit (%) 97%