Learn More
5,5-Dimethylhexan-2,4-Dion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397886 1 g 1 Gramm
11307896 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13104.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7307-04-2 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7307-04-2
MDL-Nummer MFCD00142767
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione
Siedepunkt 60°C (10 mmHg)
Flammpunkt 57°C (134°F)
Summenformel C8H14O2
Brechungsindex 1.46
Menge 1 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 969813
Synonym 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione #
InChI-Schlüssel LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 5,5-Dimethylhexan-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
PubChem CID 81741
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 99%